2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 220 EUR
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₂FNO
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631478
CAS nummer: 135748-33-3