2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0211-10G PC0211-5G PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA 234 EUR
APOSPC0211-10G APOSPC0211-5G APOSPC0211-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631380
CAS nummer: 219765-56-7