(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 111 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631382
CAS nummer: 261763-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III