2,3-Difluoroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 22 EUR
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Dichtheid: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631562
CAS nummer: 134364-69-5