α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 22 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631429
CAS nummer: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3,III