3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 328 EUR
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236339
CAS nummer: 660-44-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III