α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G
PC0225-25G
PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA
155
EUR
APOSPC0225-100G
APOSPC0225-25G
APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formule:
C₇H₃F₅ MW: 182.09 g/mol Kookpunt: 103…104 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077510 CAS nummer: 32137-19-2 UN: 1993 ADR: 3 III |