2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 211 EUR
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631650
CAS nummer: 261763-30-8