2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0229-10G PC0229-5G PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA 176 EUR
APOSPC0229-10G APOSPC0229-5G APOSPC0229-25G
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631339
CAS nummer: 261763-31-9