2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 135 EUR
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631321
CAS nummer: 261763-32-0