2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 135 EUR
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
2,6-Difluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631341
CAS nummer: 261763-33-1