2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,6-Difluoro-3-tolylaldehyde
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 392 EUR
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631333
CAS nummer: 261763-34-2