3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 87.6 EUR
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Smeltpunt: 80…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320697
CAS nummer: 179113-90-7