2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 324 EUR
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
2,6-Difluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 138…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631332
CAS nummer: 32890-88-3