2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 339 EUR
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631645
CAS nummer: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8,II