2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0248-1G PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA 36.6 EUR
APOSPC0248-1G APOSPC0248-500MG
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631334
CAS nummer: 261763-39-7