2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 172 EUR
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631646
CAS nummer: 252004-41-4