2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0252-10G PC0252-5G PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA 363 EUR
APOSPC0252-10G APOSPC0252-5G APOSPC0252-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631410
CAS nummer: 261763-42-2