2-Fluoro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 520 EUR
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066448
CAS nummer: 19883-78-4