1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 186 EUR
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236347
CAS nummer: 1644-72-0