4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 537 EUR
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formule: C₈H₈F₃N₃S
Smeltpunt: 165…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041301
CAS nummer: 206761-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III