2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 415 EUR
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
Kookpunt: 78 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631647
CAS nummer: 261763-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III