2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 220 EUR
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
MW: 221.04 g/mol
Kookpunt: 76 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631336
CAS nummer: 261763-44-4
UN: 1760
ADR: 8 III