(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 90.6 EUR
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631338
CAS nummer: 261943-97-9