(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0263-1G PC0263-5G PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA 51.2 EUR
APOSPC0263-1G APOSPC0263-5G APOSPC0263-10G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631648
CAS nummer: 261944-01-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III