(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0265-1G PC0265-5G PC0265-25G
APOSPC0265-1GEA 51.2 EUR
APOSPC0265-1G APOSPC0265-5G APOSPC0265-25G
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631337
CAS nummer: 261944-04-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III