2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 14.8 EUR
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
2-Fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175.18 g/mol
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042283
CAS nummer: 30058-40-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III