5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 242 EUR
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00830811
CAS nummer: 230295-11-1
UN: 1759
ADR: 8,III