2,3,6-Trifluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 145 EUR
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
2,3,6-Trifluorocinnamic acid 98%
2,3,6-Trifluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061213
CAS nummer: 230295-12-2