3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 162 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂OS
Kookpunt: 85…88 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8,III