3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.9 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formule: C₅H₄F₆O₃
Smeltpunt: 84…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040910
CAS nummer: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III