2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0285-100G PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-100GEA 0 EUR
APOSPC0285-100G APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042255
CAS nummer: 82419-26-9