2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 469 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631613
CAS nummer: 261944-56-3