2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 57.4 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
MW: 197.1054 g/mol
Kookpunt: 195…197 °C
Dichtheid: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190121
CAS nummer: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III