5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 22 EUR
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671765
CAS nummer: 394-04-7