3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 22 EUR
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236285
CAS nummer: 230295-16-6