2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 14.8 EUR
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃
Smeltpunt: 174…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00828624
CAS nummer: 16075-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III