Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0308-1G PC0308-5G PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA 80.4 EUR
APOSPC0308-1G APOSPC0308-5G APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Formule: C₅F₁₁IO
Kookpunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320700
CAS nummer: 16005-38-2