Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0309-1G PC0309-250MG PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA 257 EUR
APOSPC0309-1G APOSPC0309-250MG APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00797559
CAS nummer: 205445-55-2