2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 40.9 EUR
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇FO₂
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261897
CAS nummer: 493036-47-8