3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 58.4 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Smeltpunt: 74…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310820
CAS nummer: 1643-26-1