2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 186 EUR
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424496
CAS nummer: 493036-49-0