2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 287 EUR
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424497
CAS nummer: 493036-50-3
UN: 1759
ADR: 8,III