3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 22 EUR
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278479
CAS nummer: 445-13-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III