1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-Fluorobenzhydryl)piperazine
PC0329-1G PC0329-5G
APOSPC0329-1GEA 220 EUR
APOSPC0329-1G APOSPC0329-5G
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
1-(4-Fluoro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Formule: C₁₇H₁₉FN₂
MW: 270.35 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00426601
CAS nummer: 27064-89-7