3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 24.9 EUR
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038259
CAS nummer: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III