3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 168 EUR
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Smeltpunt: 49…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799520
CAS nummer: 161712-75-0