3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 395 EUR
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
Smeltpunt: 31…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631411
CAS nummer: 42444-14-4