3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 220 EUR
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Kookpunt: 206 °C
Dichtheid: 1.133 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631532
CAS nummer: 177756-62-6