4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 189 EUR
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Kookpunt: 208 °C
Dichtheid: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631431
CAS nummer: 135427-08-6